Documentos clave
Z273996
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® bottle thermometer
low freezer, temperature -90-20 °C
Sinónimos:
freezer temperature measurement, freezer thermometer
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.17
uso
low freezer
Características
subdivision 1.0 °C
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
HB Instruments B61004-0000
intervalo de medición de la temperatura
-90-20 °C
Longitud
145 mm
Descripción general
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Otras notas
Spirit-filled
Información legal
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)