Key Documents
Z266086
Sigma-Aldrich
TLC desiccating cabinet
provides complete visability of stored TLC plates under desiccating conditions
About This Item
UNSPSC Code:
41104510
NACRES:
NB.43
General description
La cabina de Acrílico proporciona una completa visibilidad de las placas TLC almacenadas bajo condiciones de desecante. Almacena hasta 24 placas de (20 × 20cm). Las placas se secarían en horno antes de almacenar para obtener unos resultados óptimos.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)