Z265950
Solid-glass beads
soda-lime glass, diam. 6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
soda-lime glass
Diámetro
6 mm
Descripción general
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)