Z265225
TLC saturation pads
size 20 cm × 20 cm
Sinónimos:
Thin Layer Chromatography Conditioning Pads
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Analtech 8124
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
size
20 cm × 20 cm
General description
La colocación de almohadillas con disolvente en la cubeta de desarrollo ayuda a asegurar la saturación rápida y uniforme de la atmósfera con vapor del disolvente. Las almohadillas mejoran la reproducibilidad y reducen los efectos del borde.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)