Z265187
Microflex® ULTRA ONE® powder-free latex gloves
size 8‑8.5 L
Sinónimos:
disposable glove
About This Item
Productos recomendados
Materiales
vinyl
white gloves
tamaño
8‑8.5 L
esterilidad
non-sterile
Características
disposable
latex free: no
powder-free
envase
pack of 50 ea (boxes of 50)
pack of 50
fabricante / nombre comercial
Microflex UL-315-L
L × grosor
11.8 in. (300 mm) × 9.8 mil (0.25 mm)
Descripción general
Can be worn comfortably for hours.
- 100% powder-free, non-contaminating
- Ultra-Grip surface for non-slip wet gripping power
- Gradient dipping varies glove thickness for maximum sensitivity
- Triple reinforced cuff and palm
Thickness:
- Cuff: 0.18 mm (7.1 mil)
- Palm: 0.25 mm (9.8 mil)
- Finger: 0.35 mm (13.8 mil)
- Length: 300 mm (11.8")
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)