Documentos clave
Z247529
Coors porcelain pestle
for Z247480
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiales
porcelain
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66320
maja de mortero L
180 mm
Descripción general
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Aplicación
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)