Z215899
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 10/30
Sinónimos:
flask stopper, lab stopper, stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS10/30
fabricante / nombre comercial
Cowie 010.110
Categorías relacionadas
Descripción general
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)