Z177415
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 50 mL
manufacturer/tradename
Bel-Art F367480000
bowl size
76 mm × 40 mm × 29 mm
capacity
50 mL
handle size
100 mm
General description
Molded, natural color.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)