Z176982
Scienceware® serum-vial support
Holds 40 x 16-20 mm tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
Holds 40 x 16-20 mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18513-2040
L × An × Al
10 in. × 4 3/8 in. × 3 1/2 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Lightweight PP. Corrosion-proof. Fits most water baths for elevated temperature incubations. Top shelf height is 41mm (1⁵⁄₈").
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)