Z174300
Single-bulb ball-tube
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
About This Item
Productos recomendados
joint
joint: ST/NS24/40
capacity
2,000 mL
Categorías relacionadas
General description
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)