Z162930
Zipper-top poly bag
size 2 1/2 in. × 3 in.
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
clear low-density polyethylene
tamaño
2 1/2 in. × 3 in.
grosor
4 mil
Categorías relacionadas
Descripción general
Zipper-top poly bag is see-through with a double-track zipper. It meets FDA and USDA specifications for food contact. The bags also have a helpful hang hole at the top.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)