Z155586
Griffin-type SS beaker
capacity 4,000 mL, without handle
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel
feature
graduations: no
H × O.D.
225 mm × 156 mm
capacity
4,000 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)