Key Documents
Z154857
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, capacity 50 mL, dish diam. 57 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.71
material
aluminum
circles
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
50 mL
dish diam.
57 mm
General description
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Application
Disposable aluminum dishes have been used in rotor packing.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1