Documentos clave
Z154490
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 1200 mm, with button
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.72
material
glass
feature
for flask size 50 ‑ 72 L
manufacturer/tradename
Ace Glass D107750
diam. × L
19 mm × 1200 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)