Documentos clave
Z154253
Sigma-Aldrich
Aldrich® double-chamber vacuum trap
W × H 97 mm × 250 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
An × Al
97 mm × 250 mm
Descripción general
Inlet and outlet have serrated fittings, 14 to 16 mm. Can be used in a 2 L Dewar flask.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)