Z153109
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 1,000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
24/40 joint, with two hose connections. Multifunctional-can be water cooled or heated with hot water or steam.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)