Z147311
Lecture-bottle adapter, NPT to NPT
brass
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Materiales
brass
entrada y salida del NPTM × NPTM
1/4 in. × 1/4 in.
Descripción general
For connection of valves, regulators, and filters to cylinder valves.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)