Z125369
Ace-Thred™ Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 14/20, thread I.D. 7.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
etiqueta
A
Junta
joint: ST/NS14/20
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 502826
rosca D.I.
7.0 mm
Descripción general
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Información legal
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)