Documentos clave
Z123374
Sigma-Aldrich
PTFE spacers for Presslok demountable cell holder
diam. 25 mm, pathlength 0.015 mm
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.32
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
diam.
25 mm
pathlength
0.015 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)