Z118125
Agujas Hamilton® para jeringas RN
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel needle (point style 4)
needle size
22 ga
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 7804-01
needle L
101.5 mm (4 in.)
volume
2.5-100 μL
Features and Benefits
biselado 22°
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)