Z115096
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 3 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 50 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 12 ea
tamaño del tapón
20 - 400
diám. × Al
20 mm × 50 mm
volumen
3 mL
Adaptador
thread for 20-400
Categorías relacionadas
Descripción general
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Información legal
Producto relacionado
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)