Documentos clave
Z103322
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom flask with septum-inlet
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
250 mL
Descripción general
Mit NS Schliff. Passende Septen: Z10,072-2 oder Z12,435-4 (siehe Abschnitt Septen).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)