Y906603
Valve
brass diaphragm, for CGA 110/170 right angle path, internal/external, right hand thread
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
Materiales
brass diaphragm
Parámetros
3000 psi max. pressure
Longitud
3.31 in.
peso
230 g
Adaptador
for CGA 110/170 right angle path, internal/external, right hand thread
Categorías relacionadas
Otras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)