WHA9916-1304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.45 μm, pack of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
9916-1304
Diámetro
13 mm
tamaño de poro
0.45 μm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)