Documentos clave
WHA68782502
Whatman® GD/X syringe filters
polypropylene membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Sinónimos:
Whatman filter, Z277436, syringe filter, syringe filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene housing
polypropylene membrane
esterilidad
non-sterile
Características
glass fiber prefilter
envase
pk of 150 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 6878-2502
Whatman Article No. 28420521 (US reference)
Diámetro
25 mm
volumen
≤25 mL
tamaño de poro
0.2 μm
Adaptador
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Idoneidad
Suitable for filtering environmental and food analysis samples. Suitable for particulate laden sample preparation.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)