Merck
W6756
2-Ketoglutaric acid-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Sinónimos:
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
147.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
grade
cGMP
isotopic purity
≥99 atom % 13C
mp
114-117 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)