W530462
Tonka bean absolute
FG
About This Item
Productos recomendados
biological source
Dipteryx odorata
Quality Level
grade
FG
Kosher
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
form
semisolid
composition
Coumarin, 20-50%
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
coumarin; rich; warm
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?