Merck
W487012
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dithiolane
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12S2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.29
FEMA Number:
4870
UNSPSC Code:
12164502
biological source
botanical
Quality Level
grade
Halal
Kosher
reg. compliance
FDA 21 CFR 117
assay
≥95%
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
garlic; horseradish; onion; sulfurous
InChI
1S/C6H12S2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PYBVIKJOGRMFFA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Disclaimer
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
171.5 °F
flash_point_c
77.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)