Merck
W343803
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
≥97%, FG
Sinónimos:
3-methylsulfanylhexan-1-ol, Passiflora hexanol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
148.27
Número de FEMA:
3438
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11548
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.063
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; leafy; metallic; vegetable; sulfurous
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; leafy; metallic; vegetable; sulfurous
cadena SMILES
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 0.25-10 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)