W292206
Propenyl guaethol
≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol, Propenylguaethol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥99%
mp
86-88 °C (lit.)
86-88 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
anise; creamy; sweet; vanilla
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor