W277315
Neryl acetate
natural, 90%
Sinónimos:
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate
About This Item
Kosher
natural
Productos recomendados
grado
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
citrus; fruity; floral; rose; soapy; sweet
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
Clave InChI
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
209.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
98.8 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?