W274623
Dimetilsulfuro
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
DMS, Sulfuro de metilo
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
402 °F
lim. expl.
19.7 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
ethanol: 95%, clear, colorless to faint yellow or tan (1mL/1mL)
densidad
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
green; vegetable; sulfurous; tomato
cadena SMILES
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Clave InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?