Merck
W274502
Sigma-Aldrich
Methyl salicylate
natural, 98%, FG
Sinónimos:
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Fórmula lineal:
2-(HO)C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número de FEMA:
2745
Beilstein:
971516
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.749
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
origen biológico:
Gaultheria procumbens L.
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
Gaultheria procumbens L.
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidad de vapor
5.26 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 54 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
847 °F
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
densidad
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
methyl salicylate
Organoléptico
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1