W248606
Fenugreek absolute
natural, FG
Sinónimos:
Trigonella foenum-graecum oleoresin
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2486
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
origen biológico
Trigonella foenum-graecum L.
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
índice de refracción
n20/D 1.491 (lit.)
densidad
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; sweet
Nota de preparación
Extraction method: solvent extraction
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?