THS08112
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
5% Pt/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
ThalesNano THS 08112
diam.
4 mm
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)