Documentos clave
THS03148
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 1% Pd/Al2O3
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
UNSPSC Code:
41103817
NACRES:
NB.51
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
ThalesNano THS 03148
L × diam.
30 mm × 4 mm
Categorías relacionadas
Legal Information
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)