THS03146
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 2.5%Pt, 2.5% Pd on carbon
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
ThalesNano THS 03146
L × diam.
30 mm × 4 mm
Categorías relacionadas
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)