THS03145
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 5% Pd (+1% Fe)/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
ThalesNano THS 03145
L × diam.
30 mm × 4 mm
Categorías relacionadas
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)