THS01149
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, inert titanium
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
ThalesNano THS 01149
L × diam.
30 mm × 4 mm
Categorías relacionadas
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)