THS01138
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
5% Pd/Al2O3
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 01138
Diámetro
4 mm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)