TEM-FF150CU
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 25
Sinónimos:
FORMVAR FILM MESH CU 25/BX
About This Item
Productos recomendados
packaging
box of 25
size
150 mesh
Categorías relacionadas
General description
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 150 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)