Merck
T60208
Sigma-Aldrich
Triethyl methanetricarboxylate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH(CO2C2H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
232.23
Beilstein:
1793645
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
densidad
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O6/c1-4-14-8(11)7(9(12)15-5-2)10(13)16-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)