Merck
T14605
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-2-methanol
98%
Sinónimos:
2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyl methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein/REAXYS Number:
102998
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
4.02 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.4 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
InChI key
ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1