Documentos clave
SYNS181530
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 4 mm, Plug Size: 15.2/30
Sinónimos:
Synthware S181530
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S181530
calibre tamaño
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)