SYNS101506
Synthware™ straight bore PTFE stopcock
bore size 6 mm, O.D. 12 mm stem, Plug Size: 16/35
Sinónimos:
Synthware S101506
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware S101506
bore size
6 mm
Categorías relacionadas
General description
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)