SYNF904000
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F904000, modified Schlenk reaction flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F904000
capacidad
1,000 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)