SYNF644125
Synthware™ pressure equalizing funnel with high vacuum valve
125 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Sinónimos:
Synthware F644125, Addition funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F644125
capacidad
125 mL
125 mL
Descripción general
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)