SYNF309250
Synthware™ single-neck round-bottom flask
250 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware F309250, glass round flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F309250
capacidad
250 mL
250 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)