Documentos clave
SYNF161450
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F161450, flask, reaction flask, two-neck flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F161450
capacidad
50 mL
Descripción general
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)