SYNA761420
Synthware™ flushing adapter with T-bore PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware A761420, glass flushing adapter
About This Item
Productos recomendados
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware A761420
General description
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)